Merck
PHL83276
Aurantio-obtusin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
1,3,7-Trihydroxy-2,8-dimethoxy-6-methyl-9,10-anthracenedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(C)c1c2c(cc(c1O)C)C(=O)c3c(c(c(c(c3)O)OC)O)C2=O
InChI
1S/C17H14O7/c1-6-4-7-11(17(24-3)12(6)19)14(21)10-8(13(7)20)5-9(18)16(23-2)15(10)22/h4-5,18-19,22H,1-3H3
Klucz InChI
RNXZPKOEJUFJON-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eun Kyeong Lee et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(10) (2020-05-28)
The purpose of this study was to determine the antiallergic effects of AF-343, a mixture of natural plant extracts from Cassia tora L., Ulmus pumila L., and Taraxacum officinale, on rat basophilic leukemia (RBL-2H3) cells. The inhibitory effects on cell