Merck
PHL80181
Urushiol (15:2)
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3-(8Z,11Z-Pentadecadienyl)-1,2-benzenediol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥85.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Oc1c(cccc1CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCC)O
InChI
1S/C21H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h4-5,7-8,15,17-18,22-23H,2-3,6,9-14,16H2,1H3/b5-4-,8-7-
Klucz InChI
RMTXUPIIESNLPW-UTOQUPLUSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ta substancja jest dostarczana z certyfikowaną czystością chromatograficzną. Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)