Merck
PHL80180
Urushiol (15:1)
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3-(8Z-Pentadecenyl) 1,2-benzenediol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥85.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h7-8,15,17-18,22-23H,2-6,9-14,16H2,1H3/b8-7-
Klucz InChI
GWOCLAPCXDOJRL-FPLPWBNLSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Zastosowanie
  • Extraction and Analysis of Urushiol 15:1: A method utilizing vortex-blending matrix solid-phase dispersion coupled with UPLC-Q-TOF/MS has been developed to extract and analyze urushiol from the bark of Toxicodendron vernicifluum. This approach offers a refined technique for studying urushiol compounds and their allergenic effects, relevant to urushiol-induced contact dermatitis research (Chen et al., 2024).
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)