Kluczowe dokumenty
900128E
Avanti
15(S)-HETE
Avanti Research - A Croda Brand, ethanol solution
Synonim(y):
Kwas 15S-hydroksy-5Z,8Z,11Z,13E-eikozatetraenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (900128E-100UG)
pkg of 1 × 1 mL (900128E-500UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
100 μg/mL in ethanol (900128E-100UG)
500 μg/mL in ethanol (900128E-500UG)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
O[C@@H](CCCCC)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-13-16-19(21)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-20(22)23/h4-5,8-11,14,17,19,21H,2-3,6-7,12-13,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t19-/m0/s1
Klucz InChI
JSFATNQSLKRBCI-VAEKSGALSA-N
Opis ogólny
15(S)-HETE jest produktem szlaku kwasu arachidonowego. Jest syntetyzowany przez ludzkie płuca i komórki nabłonka dróg oddechowych. 15(S)-HETE jest silnym mukosekretagogiem w ludzkich drogach oddechowych. Jest metabolitem 15-lipooksygenazy. 15(S)-HETE jest endogennym ligandem dla receptora γ aktywowanego przez proliferatory peroksysomów (PPARγ).
Działania biochem./fizjol.
15(S)-HETE odgrywa rolę w różnych działaniach biologicznych. Może odgrywać rolę w patogenezie i zapobieganiu zaburzeniom zapalnym dróg oddechowych. 15(S)-HETE bierze udział w hamowaniu proliferacji komórek i indukuje apoptozę w różnych ludzkich nowotworach.
Opakowanie
Ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (900128E-100UG i 900128E-500UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
15 (S)-HETE modulates LTB4 production and neutrophil chemotaxis in chronic bronchitis
Profita M, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 279(4), C1249-C1258 (2000)
Huiling Yuan et al.
Thorax, 65(4), 321-326 (2010-04-15)
15-S-Hydroxyeicosatetraenoic acid (15(S)-HETE) and 13-S-hydroxyoctadecadienoic acid (13(S)-HODE), both of which are metabolites of 15-lipoxygenases (15-LOXs), are endogenous ligands for peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma). The activation of PPARgamma inhibits cell growth and induces apoptosis in some cancers. The role of