Kluczowe dokumenty
700316E
Avanti
Leukotriene E4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5S-hydroxy-6R-(S-cysteinyl)-7E,9E,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H37NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.61
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
100 μg/mL
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag (700316E-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)