Merck
700342E
Avanti
Leukotriene C4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
6R-(((R)-2-((S)-4-amino-4-carboxybutanamido)-3-((carboxymethyl)amino)-3-oxopropyl)thio)-5S-hydroxyicosa-7E,9E,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H47N3O9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
625.77
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
100 μg/mL
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-65 to -96°C
ciąg SMILES
OC(CCC[C@H](O)[C@H](SC[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)/C=C/C=C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag (700342E-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C