434625
Leukotriene B₄
≥97% (HPLC), oil, proinflammatory agent, Calbiochem®
Synonim(y):
LTB₄, kwas 5(S),12(R)-dihydroksy-6- cis-8- trans-10- trans-14- cis-eikozatetraenowy
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Leukotriene B4, Potent proinflammatory agent, primarily because of its actions on polymorphonuclear leukocytes that include chemotaxis, aggregation, degranulation, and stimulation of adherence to vascular endothelium.
opis
Merck USA index - 14, 5455
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
oil
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
clear
rozpuszczalność
ethanol: soluble
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
OC(CCCC(=O)O)\C=C\C=C\C=C\C(O)C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6+,14-10+,15-11+
Klucz InChI
VNYSSYRCGWBHLG-XUOUMLBJSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Polymorphonuclear leukocytes
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Dokter, W.H., et al. 1994. Leukemia 8, 1181.
Jedlitschky, G., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 24763.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2