Kluczowe dokumenty
900130E
Avanti
13(S)HODE
Avanti Research™ - A Croda Brand (900130E), ethanol solution
Synonim(y):
Kwas 13S-hydroksy-9Z,11E-oktadekanowy
About This Item
Polecane produkty
Próba
99% (TLC)
Formularz
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (900130E-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (900130E-500ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand (900130E)
stężenie
1 mg/mL (900130E-1MG)
500 μg/mL (900130E-500UG)
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
O[C@@H](CCCCC)\C=C\C=C/CCCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C18H32O3/c1-2-3-11-14-17(19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-16-18(20)21/h7,9,12,15,17,19H,2-6,8,10-11,13-14,16H2,1H3,(H,20,21)/b9-7-,15-12+/t17-/m0/s1
Klucz InChI
HNICUWMFWZBIFP-IRQZEAMPSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)