Kluczowe dokumenty
900127E
Avanti
14(15) EET
Avanti Research - A Croda Brand, ethanol solution
Synonim(y):
(±)14(15)-epoxy-5Z,8Z,11Z-eicosatrienoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 500 μg (900127E-500UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
500 μg/mL (900127E-500UG)
typ lipidu
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1C(C1C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O)CCCCC
Opis ogólny
Epoxytrienoic acid (EET) is produced from arachidonic acid. 14(15) EET is an EET, which is produced by five cytochrome P450 (CYP) epoxygenases. It is a regioisomer of EET synthesized in mammalian tissues.
Działania biochem./fizjol.
Epoxytrienoic acid (EET) plays a role as lipid mediator in the renal and cardiovascular systems. 14(15) EET activates many signal transduction pathways by binding to the membrane receptors. It possesses vasoactive properties.
Opakowanie
2ML Amber Glass Sealed Ampule (900127E-500UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cytochrome P450 epoxygenase pathway of polyunsaturated fatty acid metabolism
Spector A A and Kim H Y
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1851(4), 356-365 (2015)
Cytochrome P450 and arachidonic acid bioactivation: molecular and functional properties of the arachidonate monooxygenase
Capdevila J H, et al.
Journal of Lipid Research, 41(2), 163-181 (2000)