Merck
878123C
Avanti
C16-20:5 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878123C
Synonim(y):
1-O-heksadecylo-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eikozapentaenylo)-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H80NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
766.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (878123C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 878123C
stężenie
5 mg/mL (878123C-5mg)
typ lipidu
bioactive lipids
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H80NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-44(46)52-43(42-51-53(47,48)50-40-38-45(3,4)5)41-49-39-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20,22,24-25,29,31,43H,6-7,9,11-13,15,17-19,21,23,26-28,30,32-42H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,22-20-,25-24-,31-29-/t43-/m1/s1
Klucz InChI
YHSSHPWVFALMBA-IARQOZKNSA-N
Opis ogólny
Fosfotydylocholina (PC) jest glicerofosfolipidem i jest syntetyzowana przez szlak CDP-choliny lub szlak Kennedy'ego. Stanowi 40-50% wszystkich fosfolipidów w komórkach ssaków i organellach komórkowych.
Działania biochem./fizjol.
Fotydylocholina (PC) w hepatocytach bierze udział w syntezie lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (878123C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)