Merck
880300P
Avanti
16:0 PEG3000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880300P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-3000] (sól amonowa)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (880300P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880300P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)
Zastosowanie
16:0 PEG3000 PE nadaje się do przygotowania liposomów i zaawansowanego systemu nano liposomalnego dostarczania leków.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880300P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparison of intravenous lipid emulsion, bicarbonate, and tailored liposomes in rabbit clomipramine toxicity
Cave G, et al.
Academic Emergency Medicine : Official Journal of the Society for Academic Emergency Medicine, 20(10), 1076-1079 (2013)
Fractal analysis as a complementary approach to predict the stability of drug delivery nano systems in aqueous and biological media: A regulatory proposal or a dream?
Demetzos C and Pippa N
International Journal of Pharmaceutics, 473(1-2), 213-218 (2014)