Merck
880710P
Avanti
14:0 PEG1000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880710P, powder
Synonim(y):
1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-1000] (sól amonowa)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (880710P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880710P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Klucz InChI
JEVVDLLTQSGDHA-WDFSKNPFSA-N
Zastosowanie
14:0 PEG1000 PE lub 1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-1000] nadaje się do stosowania w agregatach lipidowych w celu scharakteryzowania i zbadania jego zastosowania jako powłoki i nośnika w elektroforezie kapilarnej. Może być stosowany do przygotowania sterycznie stabilizowanego liposomu i badania jego właściwości metodą rozpraszania promieniowania rentgenowskiego pod małym kątem (SAXS).
Działania biochem./fizjol.
Stabilizowane agregaty lipidowe utworzone przy użyciu 14:0 PEG1000 PE lub 1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloaminy-N-[metoksy(glikolu polietylenowego)-1000] służą jako modelowe membrany w zastosowaniach biotechnologicznych i farmaceutycznych. Glikol polietylenowy (PEG) o masie cząsteczkowej mniejszej lub równej 5000 jest preferowany do powlekania pęcherzyków, służąc do skutecznego dostarczania leku. Lipidy sprzężone z PEG poprawiają upakowanie liposomów na granicy faz woda/węgiel.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880710P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria V Lindén et al.
Electrophoresis, 29(4), 852-862 (2008-01-24)
PEG-stabilized lipid aggregates are a promising new class of model membranes in biotechnical and pharmaceutical applications. CE techniques, field-flow fractionation, light scattering, quartz crystal microbalance (QCM), and microscopic techniques were used to study aggregates composed of 1-palmitoyl-2-oleyl-sn-glycero-phosphatidylcholine (POPC) and PEG-lipid