Merck
880310P
Avanti
14:0 PEG3000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880310P, powder
Synonim(y):
1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-3000] (sól amonowa)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (880310P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880310P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O
Opis ogólny
14:0 PEG3000 PE lub 1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-3000] (sól amonowa) jest solą amonową zmodyfikowanej fosfoetanoloaminy zawierającej w polarnej główce ugrupowanie 3000-Da glikolu polietylenowego (PEG).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880310P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)