Merck
880210P
Avanti
14:0 PEG5000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880210P, powder
Synonim(y):
1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-5000] (sól amonowa)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (880210P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (880210P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880210P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Opis ogólny
14:0 PEG5000 PE, znany również jako 1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-5000], (DMPE-PEG5000) jest lipidem modyfikowanym glikolem polietylenowym (PEG). Wprowadzenie koniugatów PEG-lipidowych do dwuwarstw lipidowych zmniejsza szybkość wiązania białek na powierzchni kompleksu, a tym samym pomaga w tworzeniu stabilizowanych liposomów.
Zastosowanie
14:0 PEG5000 PE lub 1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-5000], (DMPE-PEG5000) został użyty do modyfikacji kompleksów 1,4-dihydropirydyny amfifilowej DHP-12 z DNA. Został on również wykorzystany do przygotowania liposomów polietylenoglikolowych (PL).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880210P-25 mg)
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (880210P-500 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zanna Hyvönen et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 99(1), 177-190 (2004-09-03)
Complexes of amphiphilic cationic 1,4-dihydropyridines with DNA (lipoplexes) can be used for nonviral gene delivery. In order to achieve serum-resistant transfection system, DOPE and PEG-lipid conjugates were used to modify 1,4-dihydropyridine amphiphile DHP-12 complexes with DNA. The ability to bind