Kluczowe dokumenty
880720P
Avanti
18:0 PEG1000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880720P, powder
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-1000] (ammonium salt)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (880720P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880720P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 880720P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C87H172NO32P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-85(89)117-82-84(120-86(90)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)83-119-121(92,93)118-37-36-88-87(91)116-81-80-115-79-78-114-77-76-113-75-74-112-73-72-111-71-70-110-69-68-109-67-6
Klucz InChI
RMRFKOYDUNAYRA-NHGDJFPISA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)