Merck
880320C
Avanti
18:0 PEG3000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880320C
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-3000] (sól amonowa)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 2 × 4 mL (880320C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880320C
stężenie
25 mg/mL (880320C-200mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCC
Opis ogólny
18:0 PEG3000 PE lub 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-3000] jest lipopolimerem PEGylowanym.
Zastosowanie
18:0 PEG3000 PE lub 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-3000] nadaje się do wytwarzania czujników bez podparcia, takich jak czujniki zapachu z mikrowagą kwarcową (QCM) oraz do przygotowania nanocząstek holmu.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (880320C-200 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anthony J Di Pasqua et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(7), 997-1000 (2012-02-03)
Nanoparticles containing stable holmium ((165) Ho) are prepared by nanotemplate engineering and subsequently irradiated in a neutron flux to yield (166) Ho, a beta-emitting radiotherapeutic isotope. After intraperitoneal injection to mice bearing SKOV-3 ovarian tumors, significant tumor accumulation of the
Chang Hyun Kim et al.
International journal of pharmaceutics, 583, 119393-119393 (2020-05-08)
Docetaxel (DTX) has poor solubility, low specificity, and severe side effects. For efficient targeting of DTX to hepsin-overexpressing SKOV3 ovarian cancer cells, PEGylated and RIPL peptide (IPLVVPLRRRRRRRRC)-conjugated nanostructured lipid carriers (PEG-RIPL-NLCs) were examined for in vitro and in vivo antitumor