Merck
880330P
Avanti
18:1 PEG3000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880330P, powder
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-3000] (sól amonowa)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 2 × 100 mg (880330P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880330P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880330P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC
Zastosowanie
18:1 PEG3000 PE lub 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-3000] mogą być stosowane w płaskich dwuwarstwowych błonach lipidowych do oszacowania średnicy kanału jonowego utworzonego przez antygen ochronny 63 Bacillus anthracis (PA63).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (880330P-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (880330P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brian J Nablo et al.
Biophysical journal, 95(3), 1157-1164 (2008-07-23)
Nonelectrolyte polymers of poly(ethylene glycol) (PEG) were used to estimate the diameter of the ion channel formed by the Bacillus anthracis protective antigen 63 (PA(63)). Based on the ability of different molecular weight PEGs to partition into the pore and