810606P
Avanti
16:0 Tempo PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810606P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfo(tempo)cholina
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810606P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 810606P
typ lipidu
phospholipids
ESR probes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- jako znakowany spinowo wygaszacz w liposomach w celu określenia głębokości fluoroforu
- jako znakowany spinowo fosfolipid wraz z 1,2-dimyristoilo(d54)-sn-glicero-3-fosfocholiną-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimetylo-d9(DMPC-d67) do znakowania lidokainy w pomiarach relaksacji paramagnetycznej
- jako etykieta spinowa do badania zależności upakowania i polarności dwuwarstw 1,2-dilauroilo-sn-glicero-3-fosfocholiny(DLPC) od temperatury lub jako wygaszacze fluorescencji Laurdana do badania pozycji Laurdana w płynnych dwuwarstwach
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)