Merck
810609P
Avanti
16:0-18:1 Tempo PC
Avanti Research - A Croda Brand 810609P, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosfo(tempo)cholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H96N2O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
900.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51321705
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810609P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810609P
typ lipidu
phospholipids
ESR probes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1)C)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C50H96N2O9P/c1-9-11-13-15-17-19-21-23-24-26-28-30-32-34-36-38-48(54)61-46(43-58-47(53)37-35-33-31-29-27-25-22-20-18-16-14-12-10-2)44-60-62(56,57)59-40-39-52(7,8)45-41-49(3,4)51(55)50(5,6)42-45/h23-24,45-46H,9-22,25-44H2,1-8H3/b24-23-/t46-/m1/s1
Klucz InChI
GOQANLHLQONQGV-JHXSWNAYSA-N
Opis ogólny
16:0-18:1 Tempo PC jest stabilnym izotopem i działa jako sonda szybkości sedymentacji erytrocytów (ESR).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (810609P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)