Merck
850312P
Avanti
DOCPe
Avanti Research - A Croda Brand 850312P, powder
Synonim(y):
2-((2,3-bis(oleoksy)propylo)dimetyloammonio)fosforan etylu-etylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H86NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
800.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (850312P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850312P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850312P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(C[N+](C)(CCOP([O-])(OCC)=O)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C45H86NO8P/c1-6-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-44(47)51-42-43(41-46(4,5)39-40-53-55(49,50)52-8-3)54-45(48)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-7-2/h21-24,43H,6-20,25-42H2,1-5H3/b23-21-,24-22-
Klucz InChI
WDTDXEZJIUAULM-SXAUZNKPSA-N
Opis ogólny
2-((2,3-bis(oleoksy)propylo)dimetyloammonio)etyloetylofosforan (DOCPe) jest neutralnie naładowanym lipidem.
Lipidy o odwróconej fosfocholinie, będące remiksem zwykłego fosfolipidu, zawierają grupy główne o odwróconej orientacji ładunku w stosunku do lipidów fosfocholiny (PC). Grupa funkcyjna lipidów iPC ma czwartorzędową aminę przylegającą do interfejsu dwuwarstwy i fosforan, który rozciąga się do fazy wodnej. Dlatego lipidy iPC dają wyjątkową możliwość zbadania biofizycznych i bioaktywnych konsekwencji inwersji ładunku na powierzchni dwuwarstwy.
Zastosowanie
DOCPe nadaje się do przygotowania liposomów.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (850312P-200mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850312P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Charge and Coordination Directed Liposome Fusion onto SiO2 and TiO2 Nanoparticles
Wang X, et al.
Langmuir, 35(5), 1672-1681 (2018)
Emily K Perttu et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(10), 4485-4488 (2012-03-01)
Zwitterionic inverse-phosphocholine (iPC) lipids contain headgroups with an inverted charge orientation relative to phosphocholine (PC) lipids. The iPC lipid headgroup has a quaternary amine adjacent to the bilayer interface and a phosphate that extends into the aqueous phase. Neutral iPC
Yibo Liu et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(32), 9337-9348 (2018-03-13)
Phospholipids are a major component of the cell membrane. In most natural phospholipids, the phosphate acts as a bridge, connecting the other portion of the polar headgroup with the hydrophobic tails. Such bridging phosphate is chemically quite inert. Synthetic lipids
Feng Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(36), 11736-11742 (2015-08-25)
Zwitterionic phosphocholine (PC) lipids are highly biocompatible, representing a major component of the cell membrane. A simple mixing of PC liposomes and silica (SiO2) surface results in liposome fusion with the surface and formation of supported lipid bilayers. However, the