8.52418
Fmoc-Asp(OBno)-OH
for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Asp(OBno)-OH
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Fmoc-Asp(OBno)-OH, Novabiochem®
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Opis ogólny
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aspartimide Formation in Fmoc SPPS
Literature references:
[1] R. Behrendt, et al. (2015) J. Pept. Sci., 21, 680.
[2] R. Behrendt, et al. (2016) J. Pept. Sci., 22, 92.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): powder, chunks or crystals
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (018A)): ≥ 95 %
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Powstawanie aspartymidów 1,2 jest spowodowane powtarzającą się ekspozycją sekwencji zawierających kwas asparaginowy na zasady takie jak piperydyna i może ostatecznie skutkować wytworzeniem 9 różnych produktów ubocznych.
Aspartimide formation 1,2 is caused by repeated exposure of aspartic acid-containing sequences to bases like piperidine and can result ultimately in the generation of 9 different by-products.