Kluczowe dokumenty
850311P
Avanti
DOCP
Avanti Research™ - A Croda Brand 850311P, powder
Synonim(y):
2-((2,3-bis(oleoyloxy)propyl)dimethylammonio)ethyl hydrogen phosphate
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 mg (850311P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (850311P-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850311P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(C[N+](C)(CCOP([O-])(O)=O)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Klucz InChI
OIWAOQCNQVUCET-WRBBJXAJSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- supported phospholipid monolayer for human C-reactive protein binding studies
- large unilamellar vesicles (LUVs)
- liposomes for uptake studies in human astrocytes
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)