Merck
850311C
Avanti
DOCP
Avanti Research - A Croda Brand 850311C
Synonim(y):
wodorofosforan 2-((2,3-bis(oleoksy)propylo)dimetyloamoniowy)etylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H82NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
772.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850311C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850311C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850311C
stężenie
10 mg/mL (850311C-25mg)
25 mg/mL (850311C-200mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
DOCP jest zwitterionowym / ujemnie naładowanym lipidem. Posiada odwrotną grupę głów Ta syntetyczna cząsteczka ma silniejsze powinowactwo niż 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna(DOPS).
Lipidy o odwróconej fosfocholinie, będące remiksem zwykłego fosfolipidu, zawierają grupy główne o odwróconej orientacji ładunku w stosunku do lipidów fosfocholiny (PC). Grupa funkcyjna lipidów iPC ma czwartorzędową aminę przylegającą do interfejsu dwuwarstwy i fosforan, który rozciąga się do fazy wodnej. Dlatego lipidy iPC dają wyjątkową możliwość zbadania biofizycznych i bioaktywnych konsekwencji inwersji ładunku na powierzchni dwuwarstwy.
Zastosowanie
DOCP nadaje się do stosowania w przygotowywaniu dużych pęcherzyków jednocząsteczkowych (LUV) oraz w przygotowywaniu liposomów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850311C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850311C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Partition of Positively and Negatively Charged Tryptophan Ions in Membranes with Inverted Phospholipid Heads: Simulations and Experiments
Cardenas AE, et al.
The Journal of Physical Chemistry B (2019)
A Stable Lipid/TiO2 Interface with headgroup-inversed phosphocholine and a comparison with SiO2
Wang F and Liu J
Journal of the American Chemical Society, 137(36), 11736-11742 (2015)
Inorganic cadmium affects the fluidity and size of phospholipid based liposomes
Kerek EM and Prenner EJ
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1858(12), 3169-3181 (2016)
Charge and Coordination Directed Liposome Fusion onto SiO2 and TiO2 Nanoparticles
Wang X, et al.
Langmuir, 35(5), 1672-1681 (2018)
Emily K Perttu et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(10), 4485-4488 (2012-03-01)
Zwitterionic inverse-phosphocholine (iPC) lipids contain headgroups with an inverted charge orientation relative to phosphocholine (PC) lipids. The iPC lipid headgroup has a quaternary amine adjacent to the bilayer interface and a phosphate that extends into the aqueous phase. Neutral iPC