Kluczowe dokumenty
810604C
Avanti
16:0-16 Doxyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810604C
Synonim(y):
1-palmitoyl-2-stearoyl-(16-doxyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810604C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 810604C
stężenie
1 mg/mL (810604C-1mg)
typ lipidu
ESR probes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- in bilayers or membranes to study the distribution of the lipid-attached doxyl electron paramagnetic resonance (EPR) spin label
- as spin-labelled lipid in multilamellar vesicles (MLVs) to measure membrane fluidity
- as a spin-labeled deep quencher in small unilamellar vesicles (SUVs) for nitroxide lipid quenching experiments
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)