810250P
Avanti
25-NBD Cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
25-[N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)methyl]amino]-27-norcholesterol
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810250P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (810250P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (810250P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)N(C(CCC[C@H]([C@H]3[C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@]6(CC[C@@H](CC6=CC5)O)C)CC4)CC3)C)C)C)C
InChI
1S/C33H48N4O4/c1-20(7-6-8-21(2)36(5)28-13-14-29(37(39)40)31-30(28)34-41-35-31)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(38)15-17-32(22,3)27(24)16-18-33(25,26)4/h9,13-14,20-21,23-27,38H,6-8,10-12,15-19H2,1-5H3/t20-,21?,23+,24+,25+,26+,27+,32+,33-/m1/s1
Klucz InChI
RMGLSQAGXRZCPZ-OVHOIDCTSA-N
Zastosowanie
- as a cholesterol source in De Man, Rogosa and Sharpe (MRS) broth used for qualitative cholesterol assimilation study
- for use in the outer lipid coating step during the preparation of fluorescently labelled lipid-coated calcium phosphate (LCP)- gemcitabine monophosphate (GMP)
- for liposome preparation
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)