Kluczowe dokumenty
810604P
Avanti
16:0-16 Doxyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810604P, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-stearoylo-(16-doksylo)-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H90N2O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
862.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51321705
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810604P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 810604P
typ lipidu
ESR probes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest silnym lipidem tworzącym dwuwarstwę. Jest najczęściej występującym fosfolipidem w błonach ssaków. Jest również ważnym składnikiem warstwy śluzowej okrężnicy.
Nitroksydowe produkty spinowe Avanti to grupa związków zaprojektowanych do działania jako sondy membranowe. Różne pozycje w łańcuchu hydrofobowym są znakowane nitrotlenkowymi grupami funkcyjnymi, aby umożliwić sondowanie błony na różnych głębokościach. Związki te zostały zsyntetyzowane z 1-palmitoilo-2-hydroksy-sn-glicerolo-3-fosfocholiny, a produkt oczyszczono za pomocą chromatografii kolumnowej. Różne n-doksylowe fosfocholiny zostały ostatnio wykorzystane jako narzędzia biofizyczne do wyjaśnienia transportu błonowego z białkami przenoszącymi fosfatydyloinozytol oraz jako fluorescencyjne wygaszacze w badaniach strukturalnych dwuwarstwy lipidowej.
Zastosowanie
16:0-16 Doxyl PC został użyty jako sonda spinowa w spektroskopii elektronowego rezonansu spinowego.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) działa jako środek powierzchniowo czynny w śluzie, tworząc hydrofobową powierzchnię hamującą przenikanie bakterii. Jest stosowana w leczeniu zatorowości tłuszczowej. Fosfatydylocholina obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (810604P-1mg)
Uwaga dotycząca przygotowania
Zastosowanie produktu: Aby zapobiec agregacji, przygotuj wodne roztwory 2 mM roztworów podstawowych n-DOXYL PC i przechowuj w plastiku. Rozcieńczyć roztwory podstawowe do 0,03-0,1 mM roztworów do badań EPR. W przypadku preparatów liposomowych w pomiarach wygaszania fluorescencji rozpuścić lipid doksylowy w 150 μl absolutnego etanolu do stężenia 40,3 mM , Dodatkowe informacje uzupełniające.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
The
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Biopolymer nanovehicles for essential polyunsaturated fatty acids: Structure-functionality relationships
Semenova MG, et al.
Food Research International, 88, 70-78 (2016)
The
The Membranes of Cells (2016)
Anjali Gupta et al.
Journal of lipid research, 61(2), 252-266 (2019-12-21)
A fundamental feature of the eukaryotic cell membrane is the asymmetric arrangement of lipids in its two leaflets. A cell invests significant energy to maintain this asymmetry and uses it to regulate important biological processes, such as apoptosis and vesiculation.
An Ghysels et al.
Nature communications, 10(1), 5616-5616 (2019-12-11)
The functional significance of ordered nanodomains (or rafts) in cholesterol rich eukaryotic cell membranes has only begun to be explored. This study exploits the correspondence of cellular rafts and liquid ordered (Lo) phases of three-component lipid bilayers to examine permeability.