Kluczowe dokumenty
810610P
Avanti
4-palmitamido-TEMPO
N-tempoyl palmitamide, powder
Synonim(y):
4-Palmitamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl; 2,2,6,6-Tetramethyl-4-[(1-oxohexadecyl)amino]-1-piperidinyloxy; 2,2,6,6-tetramethyl-4-palmitamidopiperidinooxy; 2,2,6,6-Tetramethylpalmitoylamidopiperidine-1-oxyl; 4-(Palmitylimino)-2,2,6,6-tetramethyl-1
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810610P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 810610P
typ lipidu
ESR probes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- to enrich rod outer segment (ROS) membranes
- as a spin probe in vesicles/bilayer to prepare samples for electron spin resonance (ESR) experiments
- as a component in liposomes to assess the mobility of lipid headgroups
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)