Próba
98%
aktywność optyczna
[α]22/D +18°, c = 1 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
161-165 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].N[C@@H](CO)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c10-8(6-11)5-7-1-3-9(12)4-2-7;/h1-4,8,11-12H,5-6,10H2;1H/t8-;/m1./s1
Klucz InChI
PNGCRFWYSRUQTB-DDWIOCJRSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)