Merck
298298
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Chlorek prazeodymu(3+), Trichloroprazeodym, Trójchlorek prazeodymu
About This Item
Wzór liniowy:
PrCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: praseodymium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
786 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.