Merck
485268
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-d16, free radical
for ESR-spectroscopy, 97 atom % D
Synonim(y):
4-Oxo-,2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d16-1-oxyl, TEMPONE-d16
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D16NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Poziom jakości
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
35 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+16
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2
Klucz InChI
WSGDRFHJFJRSFY-NMRSHPDNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)