Merck
709859
Sigma-Aldrich
TEMPO on silica gel
Synonim(y):
2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperinyloxy, free radical on silica gel, SiliaCAT® TEMPO
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
FeCl3.6H2O/TEMPO(1-oksylowy rodnik 2,2,6,6-tetrametylopiperydyny) w obecności żelu krzemionkowego został zastosowany jako katalizator utleniania alkoholi do odpowiednich aldehydów i ketonów. Domieszkowanie stabilnym organicznym rodnikiem nitroksylowym TEMPO na różnych matrycach krzemionkowych zapewnia wysoce selektywne katalizatory wielokrotnego użytku do różnych reakcji utleniania alkoholi. Opisano katalizowane przez TEMPO na żelu krzemionkowym utlenianie alkoholi metodą Anellego.
Zastosowanie
Recyclable catalyst in the Anelli oxidation of alcohols.
Informacje prawne
SiliaCat is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selective aerobic oxidation of alcohols catalyzed by iron chloride hexahydrate/TEMPO in the presence of silica gel.
Wang L, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 26(1), 37-43 (2012)
T Fey et al.
The Journal of organic chemistry, 66(24), 8154-8159 (2001-11-28)
The application of silica-supported TEMPO as a recyclable catalyst in the Anelli oxidation of alcohols is reported. The catalyst is easily obtained in a one-step reductive amination procedure starting from a commercially available aminopropyl-functionalized silica. Details of the synthesis of
Sol-gel ormosils doped with TEMPO as recyclable catalysts for the selective oxidation of alcohols.
Ciriminna R, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 344(2), 159-163 (2002)
Produkty
TEMPO (2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy or 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 1-oxyl) and its derivatives are stable nitroxy radicals used as catalysts in organic oxidation reactions. TEMPO was discovered by Lebedev and Kazarnovskii in 1960. The stable free radical nature of TEMPO is due to the presence of bulky substituent groups, which hinder the reaction of the free radical with other molecules.