Merck
487740
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-d16,15N, free radical
98 atom % D, 98 atom % 15N, for ESR-spectroscopy
Synonim(y):
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d16,1-15N-1-oxyl, TEMPONE-d16,1-15N
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D1615NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
klasa czystości
for ESR-spectroscopy
czystość izotopowa
98 atom % 15N
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
35 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+17
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1([15N]([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,10+1
Klucz InChI
WSGDRFHJFJRSFY-ZDYDSYIGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)