Merck
705748
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-TEMPO-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonim(y):
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N-oxyl, TEMPOL-15N
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H1815NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Postać
solid
mp
69-71 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i10+1
Klucz InChI
UZFMOKQJFYMBGY-DETAZLGJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,spleen
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1