Merck
487686
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-TEMPO-d17
for ESR-spectroscopy, 97 atom % D, 95% (CP)
Synonim(y):
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, TEMPOL-d17
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D17HNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
klasa czystości
for ESR-spectroscopy
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
mp
69-71 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+17
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D
Klucz InChI
UZFMOKQJFYMBGY-DEMDKEALSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,spleen
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1