Merck
810609C
Avanti
16:0-18:1 Tempo PC
Avanti Research - A Croda Brand 810609C
Synonim(y):
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H96N2O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
900.28
Kod UNSPSC:
51321705
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810609C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810609C
stężenie
1 mg/mL (810609C-1mg)
typ lipidu
phospholipids
ESR probes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
16:0-18:1 Tempo PC is a stable isotope and acts as an erythrocyte sedimentation rate (ESR) probe.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810609C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)