Z743769
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
tip design ART 20L, size 20 μL, racked, sterile
Synonim(y):
Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej, sterylna barierowa końcówka pipety
About This Item
tip design ART 20L
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
racked
tip design ART 20L
opakowanie
pkg of 5X960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2749-05
metody
PCR: suitable
rozmiar
20 μL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Końcówki o niskiej retencji.
- Wieże do wielokrotnego ładowania są przyjazną dla środowiska opcją pakowania, która zmniejsza ilość odpadów plastikowych i przestrzeń magazynową.
- Kompatybilne z pustymi stojakami SoftFit-L.
- Kolorowe wkładki umożliwiają szybką identyfikację objętości końcówki.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)