Key Documents
Z742595
Accuris SmartDoc narrow band pass filter
535nm filter; Used for imaging green stains
Synonim(y):
Accuris SmartDoc
About This Item
Kod UNSPSC:
41106000
NACRES:
NB.24
Właściwości
535nm filter; Used for imaging green stains
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E5001-535
Opis ogólny
A narrow band pass filter of 535 nm used for imaging green stains on a UV transilluminator.
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)