Z742598
Accuris™ SmartDoc™ narrow band pass filter
Orange PMMA; Orange photo filter; Used for imaging green stains
Synonim(y):
8972 10099
About This Item
Kod UNSPSC:
41106000
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Właściwości
Orange PMMA; Orange photo filter; Used for imaging green stains
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E5001-ORANGE
Opis ogólny
Pomarańczowy filtr fotograficzny używany do obrazowania zielonych plam na oświetlaczach światła niebieskiego i transiluminatorach.
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742598-1EA | 4061826162088 |