Z742590
8972 10099 Obudowa do przetwarzania obrazu 2.0
for use with UV or visible blue light transilluminators.
Synonim(y):
obudowa transiluminatora
About This Item
Kod UNSPSC:
41106000
Polecane produkty
Właściwości
for use with UV or visible blue light transilluminators.
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E5001-SD
Opis ogólny
Obudowa do obrazowania SmartDoc może być używana z większością istniejących transiluminatorów UV lub światła widzialnego niebieskiego.
Pomarańczowy filtr fotograficzny jest dołączony do fotografowania żeli, gdy do wzbudzenia barwnika używany jest transiluminator światła widzialnego niebieskiego. Do obrazowania żeli na transiluminatorze UV dostępne są 2 opcjonalne filtry fotograficzne: Filtr 535nm do obrazowania zielonych barwników w świetle UV lub filtr 590nm do obrazowania EtBr w świetle UV.
Do obudowy dołączony jest wysuwany adapter, który można włożyć w celu obrazowania żeli w pełnym wymiarze do 15 x 15 cm. Można też wyjąć adapter do zdjęć z bliska lub mniejszych żeli.
W przypadku korzystania z obudowy SmartDoc na transiluminatorach o dużej powierzchni oświetlającej (przekraczającej 19x19 cm), należy użyć E5000-MAT, aby zablokować światło wokół krawędzi.
Pomarańczowy filtr fotograficzny jest dołączony do fotografowania żeli, gdy do wzbudzenia barwnika używany jest transiluminator światła widzialnego niebieskiego. Do obrazowania żeli na transiluminatorze UV dostępne są 2 opcjonalne filtry fotograficzne: Filtr 535nm do obrazowania zielonych barwników w świetle UV lub filtr 590nm do obrazowania EtBr w świetle UV.
Do obudowy dołączony jest wysuwany adapter, który można włożyć w celu obrazowania żeli w pełnym wymiarze do 15 x 15 cm. Można też wyjąć adapter do zdjęć z bliska lub mniejszych żeli.
W przypadku korzystania z obudowy SmartDoc na transiluminatorach o dużej powierzchni oświetlającej (przekraczającej 19x19 cm), należy użyć E5000-MAT, aby zablokować światło wokół krawędzi.
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742590-1EA | 4061826162019 |