Kluczowe dokumenty
Z742596
Accuris SmartDoc narrow band pass filter
590nm filter; Used for imaging EtBR
Synonim(y):
Accuris SmartDoc
About This Item
Kod UNSPSC:
41106000
NACRES:
NB.24
Właściwości
590nm filter; Used for imaging EtBR
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E5001-590
Opis ogólny
A narrow band pass filter of 590 nm to use for imaging EtBR on a transilluminator
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)