Z742594
8972 10099 Mata blokująca promieniowanie UV
For blocking UV light
About This Item
Kod UNSPSC:
41106000
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Właściwości
For blocking UV light
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E5000-MAT
Opis ogólny
Mata Accuris SmartDoc do blokowania światła UV do użytku z promiennikami UV o powierzchni widzenia większej niż 18 x 18 cm.
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)