Z742593
Accuris™ SmartDoc™
2.0 Imaging System with blue light illumination base, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
sprzęt do dokumentacji żelowej, system transiluminatora
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
12V DC power supply included
High Intensity Blue LED; Orange PMMA photo filter and view cover
includes gel prep/cutting platform, blue light illumination base, orange filter cover, imaging enclosure and orange photo filter
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E5001-SDB-E -UK
szer. × śr. × wys.
23 cm × 19 cm × 22 cm, 2.6lbs (1.2kg) weight
kompatybilność
smartphones and tablets with camera
Opis ogólny
Cechy:
- Idealny do popularnych bezpiecznych barwników (SmartGlow, SYBR Green, GelGreen, itp.)
- Widoczne niebieskie światło nie uszkadza DNA
- Wysokiej jakości obrazowanie żelu za pomocą dowolnego smartfona
- Dostęp do żelu w celu cięcia pasm DNA
- Obudowa do obrazowania może być również używana na istniejących oświetlaczach trans
- Maksymalny rozmiar żelu: 15X15 cm
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742593-1EA | 4061826162040 |