AXYGD1000
Corning® Axygen® Gel Documentation System
Synonim(y):
Akcesoria do systemu żelowego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Corning GD1000
Opis ogólny
124011600 Gel Documentation System jest łatwy w konfiguracji i posiada prosty interfejs do regulacji kontrastu, adnotacji i przechwytywania obrazu, który pozwala na proste zapisywanie i otwieranie obrazów w celu dokładniejszej analizy bez konieczności ręcznego manipulowania kamerą.
Zastosowanie
Corning® Axygen® Gel Documentation System został wykorzystany do półilościowego wykrywania DNA enterocytozoon hepatopenaei (EHP).
Cechy i korzyści
- Narzędzie automatycznej ekspozycji określa idealny czas ekspozycji za pomocą jednego kliknięcia, a narzędzie suwaka może być używane ręcznie, aby wyświetlić zaktualizowany obraz na żywo i dostosować czas ekspozycji
- Do obliczenia automatycznej ekspozycji używany jest tylko wybrany region, co jest korzystne w przypadku żeli z silnymi lub słabymi pasmami.
- Źródła światła UV 302, UV 365, epi white lub epi blue, a także opcjonalna taca do naświetlania światłem trans white, są wybierane za pomocą zakładki ciemni.
- Obszar zainteresowania można wybrać za pomocą narzędzia wyboru ROI.
- Aby wyświetlić żel z włączonymi światłami, narzędzie do wycinania pasma tymczasowo wyłącza środki bezpieczeństwa systemu.
- Przycinanie, obracanie, zmiana rozmiaru, kontrastu, nasycenia i powiększenia są narzędziami do obrazowania, a narzędzia tekstowe i rysunkowe są zawarte w narzędziach do adnotacji.
- W celu dalszej analizy możliwe jest zapisanie, wydrukowanie, wysłanie e-mailem lub wyeksportowanie gotowych obrazów.
- Światło UV jest automatycznie wyłączane przez czujnik drzwiowy, aby zapobiec przypadkowej ekspozycji.
- Przecinanie pasma na transiluminatorze UV jest możliwe z nadpisaniem bezpieczeństwa i wyłącza się automatycznie po pięciu minutach.
- Procesor Intel®Procesor Intel 1,4 GHz, 2 GB pamięci RAM, 16 GB wolnego miejsca na dysku twardym i 2 porty USB to minimalne wymagania sprzętowe.
- Używane są źródła światła Epi White z transiluminacją o podwójnej długości fali przy 302 nm.
- Zgodność z systemem operacyjnym Mircrosoft®Windows® 7 lub nowszym systemem operacyjnym
- Podczas pracy ze światłem UV należy zawsze nosić okulary ochronne.
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation
Pentium is a registered trademark of Intel Corp.
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYGD1000 | 4061841421030 |