EP6381000018
Eppendorf® Mastercycler X40 Gradient
96-Well, Aluminium Thermoblock, Touch Interface, AC/DC input 120 - 240 V, EuroPlug, AC/DC input, US 3-pin plug
Synonim(y):
632 Mastercycler X40 Gradient, Cykler PCR, Termocykler
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
, Japan plug
Właściwości
to hold 96-well plate or 0.1/0.2 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6381000018
Parametry
4-99 °C temp. range
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Elastyczność
Masz różną liczbę próbek? Nie ma problemu, wysokiej jakości aluminiowy blok Mastercycler X40 pasuje do wszystkich popularnych materiałów eksploatacyjnych. Można stosować płytki bez spódnicy, z półspódnicą i ze spódnicą, a także probówki i paski o pojemności 0,1 lub 0,2 ml. Pokrywa SafeLid dostosowuje się do wysokości urządzenia Small
Footprint
Brak miejsca w laboratorium? Mastercycler X40 ma niewielkie wymiary i otwory wentylacyjne z tyłu, dzięki czemu zmieści się nawet w niewielkich przestrzeniach na stole laboratoryjnym. Jego wymiary to zaledwie 24,5 x 38,5 x 23 cm (szer. × gł. × wys.). Ponadto jest lekki i waży zaledwie 7,25 kg. Materiały eksploatacyjne i stosuje optymalne ciśnienie w celu ochrony przed parowaniem.
Łatwość obsługi
Zmagasz się ze skomplikowanym programowaniem? Doskonały interfejs ekranu dotykowego i łatwe programowanie sprawdzonego oprogramowania Mastercycler przyspiesza programowanie nowych protokołów. Intuicyjne rysowanie protokołów umożliwia utworzenie programu w jednym kroku za pomocą jednego palca. Mastercycler X40 jest pierwszym urządzeniem Eppendorf, które zawiera krótką instrukcję dołączoną do opakowania, a pełna cyfrowa instrukcja jest dostępna w wielu językach za pośrednictwem kodu QR online.
Wydajność
Zawsze się spieszysz? W nauce czas jest najważniejszy. Aluminiowy blok Mastercycler X40 nagrzewa się z prędkością max. 3,3 °C/s i chłodzi z maks. 1,5 °C/s, aby umożliwić szybkie przeprowadzanie reakcji PCR. Możesz napełnić materiały eksploatacyjne i przeprowadzić PCR z użyciem do 100 µL, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć wysiłek związany z czyszczeniem.
Ergonomia
Martwisz się o swoje zdrowie? Nasz Mastercycler X40 został zaprojektowany z myślą o ergonomii. Niski poziom hałasu, łatwe programowanie, niska waga, łatwe otwieranie i zamykanie oraz dioda LED stanu, którą można zobaczyć z daleka, sprawiają, że życie jest łatwiejsze i zdrowsze.
Zrównoważony rozwój
Zmniejsz swój ślad CO2! e Mastercycler X40 wykazuje 0,134 kWh wyjątkowo niskiego zużycia energii podczas cyklu PCR. Zużycie energii przez inne termocyklery może być o 35-70% wyższe. Różnica między 0,134 kWh a 0,473 kWh na cykl PCR odpowiada różnicy około 124 g emisji CO2. To ilość wystarczająca do wypełnienia około 11 balonów imprezowych. W ciągu roku może to oznaczać dodatkową emisję CO2 na poziomie 129 kg. Mastercycler X40 jest zapakowany w kartonowe pudełko, z dwoma małymi plastikowymi torbami nadającymi się do recyklingu, aby chronić urządzenie i kabel przed kurzem. Opakowanie zawiera jedynie krótką instrukcję obsługi, umożliwiającą natychmiastowe rozpoczęcie pracy. Pełna instrukcja jest dostępna za pośrednictwem kodu QR. Niewielkie rozmiary i niska waga umożliwiają wysyłkę większej liczby urządzeń na jednej palecie - a tym samym zmniejszają wydatki na paliwo i fracht dla każdego pojedynczego urządzenia.
Cechy i korzyści
- 12-kolumnowy gradient
- Pokrywka SafeLid chroniąca przed parowaniem
- Niewielkie rozmiary (mniej niż kartka papieru)
- Niewielka waga
- Ekran dotykowy
- Intuicyjne oprogramowanie i interfejs użytkownika
- 2-letnia gwarancja
- Funkcja migracji programów
- Możliwość połączenia z Visionize Labsuite
- Niski poziom hałasu
Polecane produkty
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP6381000018 | 4065271008687 |