BMSE1201
Benchmark myGel InstaView Complete Electrophoresis System with Blue LED Illuminator
AC/DC input 115 V
Synonim(y):
protein separation, gel imaging, gel casting, transillumination
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NC.01
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E1201
Opis ogólny
System do elektroforezy żelowej myGel InstaView umożliwia użytkownikom podgląd migracji próbki podczas elektroforezy. Zawiera wszystko, co potrzebne do odlewania i pracy z żelami, w tym zbiornik na żel ze zintegrowanym zasilaczem, zestaw do odlewania, niebieski transiluminator LED, pomarańczową osłonę filtra i obudowę do obrazowania.
Zastosowanie
Elektroforeza
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)