Kluczowe dokumenty
BMSE1201EUK
Benchmark myGel InstaView Complete Electrophoresis System with Blue LED Illuminator
AC/DC input 230 V, UK plug
Synonim(y):
protein separation, gel imaging, gel casting, transillumination
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.13
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E1201-E-UK
Opis ogólny
System do elektroforezy żelowej myGel InstaView umożliwia użytkownikom podgląd migracji próbki podczas elektroforezy. Zawiera wszystko, co potrzebne do odlewania i pracy z żelami, w tym zbiornik na żel ze zintegrowanym zasilaczem, zestaw do odlewania, niebieski transiluminator LED, pomarańczową osłonę filtra i obudowę do obrazowania.
Zastosowanie
Elektroforeza
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)