BMSE1200E
Benchmark myGel InstaView Gel Tank with Blue LED Illuminator
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonim(y):
protein separation, gel imaging, gel casting, transillumination
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E1200-E
Opis ogólny
Zbiornik na żel myGel InstaView umożliwia użytkownikom podgląd migracji próbki podczas elektroforezy. Zawiera zbiornik na żel, zestaw do odlewania, niebieski transiluminator LED, pomarańczową pokrywę filtra i obudowę do obrazowania. Kompatybilny z każdym podstawowym zasilaczem
Zastosowanie
Elektroforeza
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)