BMSE3100E
Benchmark Accuris™ MyView Compact UV Transilluminator
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonim(y):
ethidium bromide, gel imaging, gel casting, transillumination
About This Item
Kod UNSPSC:
41106000
NACRES:
NC.01
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E3100-E
Opis ogólny
Transiluminator myView ma zaskakująco małą powierzchnię (mniejszą niż standardowa kartka papieru). Jednak powierzchnia podglądu jest wystarczająco duża, aby pomieścić średniej wielkości żel lub wiele mniejszych żeli. Szkło filtracyjne o wymiarach 16,5 x 13,5 cm jest odporne na zarysowania, umożliwiając wycięcie pasma metalowym ostrzem. Cztery żarówki o mocy 6 W zapewniają równomierne oświetlenie powierzchni do oglądania żeli i robienia wysokiej jakości zdjęć.
Zastosowanie
Elektroforeza
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)