Z742286
myGel™ Mini Electrophoresis System
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
Mini elektroforeza żelowa, System Mini Gel
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
timer 0 ‑ 99 min
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E1101-E
pojemność komory
230 mL
wymiary żelu
10.5 x 6 cm , One
5 x 6 cm , Two
rozmiar
7.5 in. (19 cm) × 5.1 in. (13 cm) × 2.1 in. (5.5 cm)
masa
1 lb (0.45 kg)
moc wyjściowa
35, 50, or 100 V
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Kompletny system, zawierający zasilacz i zestawy do odlewania żelu
- Szybkie i łatwe odlewanie żelu, nie wymaga zacisków ani przekładek
- Kompaktowa konstrukcja, wymiary: 7 x 5,1 cala.
- Wygodny, zatrzaskowy zasilacz eliminuje kable
Opakowanie
- Pojemnik na żel i pokrywa zabezpieczająca
- Zasilacz
- Dwie tacki na żel o wymiarach 10,5 x 6 cm
- Stojaki do odlewania dla powyższych tacek na żel
- Dwa dwustronne grzebienie dla każdego rozmiaru żelu
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742286-1EA | 4061834789093 |