Key Documents
BMSE1101SKE
Benchmark myGel Mini Electrophoresis System Starter Kit
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonim(y):
protein separation, gel catsing
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.13
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E1101-SK-E
Opis ogólny
myGel Mini Electrophoresis Starter kit includes mini gel box with integrated power supply, casting set, small bottle of agarose and a mini balance
Zastosowanie
Electrophoresis
Informacje prawne
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)